Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
P1458-25G
P1458-250G
TCIAP1458-25GEA
24
EUR
TCIAP1458-25G
TCIAP1458-250G
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trimethoxy[3-(phenylamino)propyl]silane
Formula:
C₁₂H₂₁NO₃Si Pto. Ebullición: 310°C Pto. de inflamación: 165°C |
Número MDL:
MFCD00053673 Núm. CAS: 3068-76-6 EINECS: 221-328-2 UN: 3267 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |