4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-(2-Propynyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide, 4-(Prop-2-yn-1-yl)thiomorpholine 1,1-dioxide
P1469-25G
P1469-5G
TCIAP1469-25GEA
370
EUR
TCIAP1469-25G
TCIAP1469-5G
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide ≥98.0% (por GC)
4-Propargylthiomorpholine-1,1-dioxide
Formula:
C₇H₁₁NO₂S MW: 173,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00085157 Núm. CAS: 10442-03-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 114.0 to 118.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |