2-(4-Piperidyl)-2-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Piperidyl)isopropyl Alcohol
P1470-1G P1470-25G P1470-5G
TCIAP1470-1GEA 36 EUR
TCIAP1470-1G TCIAP1470-25G TCIAP1470-5G
2-(4-Piperidyl)-2-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Piperidyl)-2-propanol
Formula: C₈H₁₇NO
MW: 143,23 g/mol
Pto. de fusión: 136°C
Número MDL: MFCD06797159
Núm. CAS: 22990-34-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C