2-(4-Pyridyl)-2-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1471-5G
P1471-25G
TCIAP1471-5GEA
44
EUR
TCIAP1471-5G
TCIAP1471-25G
2-(4-Pyridyl)-2-propanol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Pyridyl)-2-propanol
Formula:
C₈H₁₁NO Pto. Ebullición: 140°C Pto. de fusión: 136°C |
Número MDL:
MFCD00071746 Núm. CAS: 15031-78-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light red to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 133.0 to 138.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |