Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Phenyl-1-thio-β-D-glucopyranoside tetraacetate, (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, Phenyl 2,3,4,6-tetra-o-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
P1476-25G P1476-5G
TCIAP1476-25GEA 374 EUR
TCIAP1476-25G TCIAP1476-5G
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Phenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-glucopyranoside
Formula: C₂₀H₂₄O₉S
MW: 440,46 g/mol
Pto. de fusión: 118°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00135159
Núm. CAS: 23661-28-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -17.0 deg (C=1, chloroform)