Potasio metiltrifluoroborato ≥97.0% (W)
Proveedor: TCI
Atención
P1478-1G P1478-5G
TCIAP1478-1GEA 28 EUR
TCIAP1478-1G TCIAP1478-5G
Potasio metiltrifluoroborato ≥97.0% (W)
Potasio metiltrifluoroborato
Formula: CH₃BF₃K
Número MDL: MFCD08276757
Núm. CAS: 13862-28-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 97.0 %
Melting point 287.0 to 291.0 deg-C