(R)-Propylene carbonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1485-25G
P1485-5G
TCIAP1485-25GEA
165
EUR
TCIAP1485-25G
TCIAP1485-5G
(R)-Propylene carbonate ≥98.0% (por GC)
(R)-Propylene carbonate
Formula:
C₄H₆O₃ Pto. de inflamación: 132°C |
Número MDL:
MFCD00798265 Núm. CAS: 16606-55-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |