(S)-Propylene carbonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1486-25G P1486-5G
TCIAP1486-25GEA 147 EUR
TCIAP1486-25G TCIAP1486-5G
(S)-Propylene carbonate ≥98.0% (por GC)
(S)-Propylene carbonate
Formula: C₄H₆O₃
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD00798264
Núm. CAS: 51260-39-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -2.0 to -3.0 deg (neat)