N-Phenyl-9-anthramine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Phenylanthracen-9-amine, 9-Anilinoanthracene
P1496-1G P1496-5G
TCIAP1496-1GEA 57 EUR
TCIAP1496-1G TCIAP1496-5G
N-Phenyl-9-anthramine ≥98.0% (por GC)
N-Phenyl-9-anthramine
Formula: C₂₀H₁₅N
MW: 269,35 g/mol
Pto. de fusión: 207°C
Número MDL: MFCD03093237
Núm. CAS: 15424-38-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency