1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
P1513-25G P1513-500G
TCIAP1513-25GEA 51 EUR
TCIAP1513-25G TCIAP1513-500G
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate ≥97.0% (por GC) estabilizado
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidyl methacrylate
Formula: C₁₄H₂₅NO₂
Pto. de inflamación: 112°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 68548-08-3
EINECS: 271-354-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %