Pentametildisiloxano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1,1,3,3-Pentamethyldisiloxane
P1535-5ML P1535-25ML
TCIAP1535-5MLEA 34 EUR
TCIAP1535-5ML TCIAP1535-25ML
Pentametildisiloxano ≥95.0% (por GC)
Pentametildisiloxano
Formula: C₅H₁₆OSi₂
MW: 148,35 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: -19°C
Número MDL: MFCD00053658
Núm. CAS: 1438-82-0
EINECS: 215-873-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54c87d72c76e1559d185c5f1b1eab7568c13ab90&vid=54c87d72c76e1559d185c5f1b1eab7568c13ab90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %