1,4-Di(4-pyridyl)benzene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4,4'-(1,4-Phenylene)bispyridine, 1,4-Di(pyridin-4-yl)benzene
P1550-200MG
P1550-1G
TCIAP1550-200MGEA
68
EUR
TCIAP1550-200MG
TCIAP1550-1G
1,4-Di(4-pyridyl)benzene ≥95.0% (por GC)
1,4-Di(4-pyridyl)benzene
Formula:
C₁₆H₁₂N₂ MW: 232,29 g/mol |
Número MDL:
MFCD00445845 Núm. CAS: 113682-56-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |