Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potassium Trifluoro(phenethyl)borate, Potassium Trifluoro(2-phenylethyl)borate, Potassium Phenethyltrifluoroborate
P1581-1G P1581-5G
TCIAP1581-1GEA 41 EUR
TCIAP1581-1G TCIAP1581-5G
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98.0% (by HPLC)
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Formula: C₈H₉BF₃K
MW: 212.06 g/mol
Pto. de fusión: 312°C
Número MDL: MFCD09039257
Núm. CAS: 329976-74-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%