Fenol ≥99.5% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

P1610-25G P1610-500G
TCIAP1610-25GEA 16 EUR
TCIAP1610-25G TCIAP1610-500G
Fenol ≥99.5% (por GC)
Fenol
Formula: C₆H₅OH
Pto. Ebullición: 181°C
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,07241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64b9cdadca882b63d679da786774304b0d5dd60f&vid=8b11625f890dd34a30243238c9e1f87f3a2a95f8&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light red powder to lump
Purity (GC) min. 99.5 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR