4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1616-25G P1616-100G
TCIAP1616-25GEA 71 EUR
TCIAP1616-25G TCIAP1616-100G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol ≥98.0% (por GC)
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenol
Formula: C₁₅H₂₂O
Pto. de fusión: 138°C
Número MDL: MFCD00673751
Núm. CAS: 81936-33-6
EINECS: 440-740-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 136.0 to 142.0 deg-C