Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium Triflate
P1620-1G
P1620-5G
TCIAP1620-1GEA
150
EUR
TCIAP1620-1G
TCIAP1620-5G
Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Phenyl[2-(trimethylsilyl)phenyl]iodonium trifluoromethanesulphonate
Formula:
C₁₆H₁₈F₃IO₃SSi MW: 502,36 g/mol |
Núm. CAS:
164594-13-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |