5-Propyl-1,3-dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2-thione ≥93.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P1635-1G
P1635-250MG
TCIAP1635-1GEA
296
EUR
TCIAP1635-1G
TCIAP1635-250MG
5-Propyl-1,3-dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2-thione ≥93.0% (by HPLC)
5-Propyl-1,3-dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2-thione
Formula:
C₇H₈S₅ MW: 252,44 g/mol |
Núm. CAS:
202126-48-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |
Melting point | 49.0 to 53.0 deg-C |