4-(4-Pyridyl)morpholine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1646-5G P1646-25G
TCIAP1646-5GEA 124 EUR
TCIAP1646-5G TCIAP1646-25G
4-(4-Pyridyl)morpholine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(4-Pyridyl)morpholine
Formula: C₉H₁₂N₂O
Número MDL: MFCD00704054
Núm. CAS: 2767-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9388b1a1d35bd07d6643958ad75488a86433e21&vid=e9388b1a1d35bd07d6643958ad75488a86433e21&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C