2-(4-Pyridyl)benzimidazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Pyridin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole
P1658-1G P1658-5G
TCIAP1658-1GEA 98 EUR
TCIAP1658-1G TCIAP1658-5G
2-(4-Pyridyl)benzimidazole ≥98.0% (by HPLC)
2-(4-Pyridyl)benzimidazole
Formula: C₁₂H₉N₃
MW: 195,23 g/mol
Número MDL: MFCD00453948
Núm. CAS: 2208-59-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C