Phytyl acetate (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥88.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecenyl Acetate, Acetic Acid 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecenyl Ester
P1675-25G P1675-5G
TCIAP1675-25GEA 353 EUR
TCIAP1675-25G TCIAP1675-5G
Phytyl acetate (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥88.0% (por GC)
Phytyl acetate (cis and trans mixture)
Formula: C₂₂H₄₂O₂
MW: 338,58 g/mol
Pto. de inflamación: 184°C
Núm. CAS: 10236-16-5
EINECS: 233-565-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 88.0 % (total of isomers)