Phenethyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isocyanic Acid Phenethyl Ester, (2-Isocyanatoethyl)benzene, Isocyanic Acid 2-Phenylethyl Ester, 2-Phenylethyl Isocyanate
P1677-25G P1677-5G
TCIAP1677-25GEA 71 EUR
TCIAP1677-25G TCIAP1677-5G
Phenethyl isocyanate ≥98.0% (por GC)
Phenethyl isocyanate
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Pto. Ebullición: 210°C
Número MDL: MFCD00037044
Núm. CAS: 1943-82-4
EINECS: 413-080-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %