6,13-Pentacenedione ≥95.0% (by HPLC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 6,13-Pentacenequinone

P1685-25G P1685-5G
TCIAP1685-25GEA 433 EUR
TCIAP1685-25G TCIAP1685-5G
6,13-Pentacenedione ≥95.0% (by HPLC)
6,13-Pentacenedione
Formula: C₂₂H₁₂O₂
MW: 308,34 g/mol
Pto. de fusión: 394°C
Número MDL: MFCD00003709
Núm. CAS: 3029-32-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR