MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 99% Biochemistry
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-morfolinopropanosulfónico
172630250 172631000 172635000 172630025
ACRO172630250EA 49.7 EUR
ACRO172630250 ACRO172631000 ACRO172635000 ACRO172630025
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 99% Biochemistry
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Pto. de fusión: 277…282 °C
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 13,06288
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.03
pH 3.0 to 4.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %