Phenyl trifluoromethyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenyl(trifluoromethyl)sulphane, alpha,alpha,alpha-Trifluorothioanisole, (Trifluoromethylthio)benzene
P1693-25G P1693-5G
TCIAP1693-25GEA 273 EUR
TCIAP1693-25G TCIAP1693-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Formula: C₇H₅F₃S
MW: 178,17 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00040839
Núm. CAS: 456-56-4
EINECS: 207-270-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a78eff143c981089e37260d2659a4d1623347dca&vid=a78eff143c981089e37260d2659a4d1623347dca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %