4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1695-25G P1695-5G
TCIAP1695-25GEA 159 EUR
TCIAP1695-25G TCIAP1695-5G
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone ≥98.0% (por GC)
4,4-Pentamethylene-2-pyrrolidone
Formula: C₉H₁₅NO
Pto. Ebullición: 181°C
Número MDL: MFCD00177938
Núm. CAS: 64744-50-9
EINECS: 451-630-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency