Pentadecyl acetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetic Acid Pentadecyl Ester
P1700-25G P1700-5G
TCIAP1700-25GEA 158 EUR
TCIAP1700-25G TCIAP1700-5G
Pentadecyl acetate ≥95.0% (por GC)
Pentadecyl acetate
Formula: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: 15°C
Número MDL: MFCD00056204
Núm. CAS: 629-58-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %