MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 99.5% para biología molecular, for peptide sequencing DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
327661000 327665000
ACRO327661000EA 157 EUR
ACRO327661000 ACRO327665000
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 99.5% para biología molecular, for peptide sequencing DNase-, RNase-, protease-free
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
Pto. de fusión: 277…282 °C
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 13,06288
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Solubility (10 % in water) Complete
UV at 280 nm A: ≤0.01
pH 3.0 to 4.5 (1 % at 25°C)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm