L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: H-Phe-OBzl.HCl, H-Phe-OBzl·HCl
P1718-25G P1718-5G
TCIAP1718-25GEA 176 EUR
TCIAP1718-25G TCIAP1718-5G
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
Formula: C₁₆H₁₇NO₂
MW: 291.78 g/mol
Pto. de fusión: 203°C
Número MDL: MFCD00043249
Núm. CAS: 2462-32-0
EINECS: 219-558-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -14.0 deg (C=1, AcOH (80%))