MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-morfolinopropanosulfónico
A12914.14 A12914.22 A12914.36
A12914.14EA 34.5 EUR
A12914.14 A12914.22 A12914.36
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 99
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Purity: 99% CAS No.: 1132-61-2 Molecular Formula: C7H15NO4S Formula Weight: 209.27 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Melting Point: 277-280° dec. Beilstein Reference: 1106776 Merck Reference: 14,6265 MDL No.: MFCD00006183
Good's buffer
Formula: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Pto. de fusión: 277…280 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 13,06288