2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1741-25G P1741-5G
TCIAP1741-25GEA 177 EUR
TCIAP1741-25G TCIAP1741-5G
2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide
Formula: C₁₃H₁₂N₂O
Número MDL: MFCD00138126
Núm. CAS: 7251-52-7
EINECS: 230-663-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C