5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
P1756-1G P1756-5G
TCIAP1756-1GEA 40 EUR
TCIAP1756-1G TCIAP1756-5G
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
5-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,18 g/mol
Número MDL: MFCD00156064
Núm. CAS: 4027-54-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C