Phytosphingosine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
P1765-1G
P1765-5G
TCIAP1765-1GEA
47
EUR
TCIAP1765-1G
TCIAP1765-5G
Phytosphingosine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Phytosphingosine
Formula:
C₁₈H₃₉NO₃ Pto. de fusión: 102°C |
Número MDL:
MFCD00079232 Núm. CAS: 554-62-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystaline |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +6.0 to +12.0 deg (C=1, Pyridine) |