3-Pyridinecarboxylic anhydride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1768-1G P1768-5G
TCIAP1768-1GEA 49 EUR
TCIAP1768-1G TCIAP1768-5G
3-Pyridinecarboxylic anhydride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Pyridinecarboxylic anhydride
Formula: C₁₂H₈N₂O₃
Pto. Ebullición: 200°C
Núm. CAS: 16837-38-0
EINECS: 240-860-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %
Melting point 122.0 to 127.0 deg-C