Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether n=∼10 for biochemical research
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Triton X-100, Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether
P1775-25G
P1775-5G
TCIAP1775-25GEA
22
EUR
TCIAP1775-25G
TCIAP1775-5G
Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether n=∼10 for biochemical research
Polyethylene glycol mono-4-octylphenyl ether
Formula:
C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH Pto. de inflamación: 286°C |
Número MDL:
MFCD00132505 Núm. CAS: 9002-93-1 Índice Merck: 14,06761 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Refractive index n20/D | 1.4850 to 1.4950 |
The average value of n | 8.5 to 11.5 |
Suitability for protein-analysis | to pass test |