(S)-5-(Pyrrolidin-2-yl)-1H-tetrazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1784-100MG P1784-500MG
TCIAP1784-100MGEA 60 EUR
TCIAP1784-100MG TCIAP1784-500MG
(S)-5-(Pyrrolidin-2-yl)-1H-tetrazole ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(S)-5-(Pyrrolidin-2-yl)-1H-tetrazole
Formula: C₅H₉N₅
MW: 139,16 g/mol
Pto. de fusión: 271°C
Número MDL: MFCD10000886
Núm. CAS: 33878-70-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -10.0 deg (C=1, methanol)