Pyrrolidin-2-ylmethanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1793-25G P1793-5G
TCIAP1793-25GEA 322 EUR
TCIAP1793-25G TCIAP1793-5G
Pyrrolidin-2-ylmethanol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Pyrrolidin-2-ylmethanol
Formula: C5H11NO
Pto. Ebullición: 76°C
Número MDL: MFCD00601073
Núm. CAS: 498-63-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %