Pravastatin sodium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (3R,5R)-3,5-Dihydroxy-7-((1S,2S,6S,8S,8aR)-6-hydroxy-2-methyl-8-(((S)-2-methylbutanoyl)oxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl)heptanoic acid, sodium salt
P1796-100MG P1796-500MG
TCIAP1796-100MGEA 96 EUR
TCIAP1796-100MG TCIAP1796-500MG
Pravastatin sodium ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Pravastatin sodium
Formula: C₂₃H₃₅NaO₇
MW: 446.52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00887601
Núm. CAS: 81131-70-6
Índice Merck: 14,07714
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +153 to +159 deg (C=0.5, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 4.0 %