Phenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Phenyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid Phenyl Ester, Phenyl Triflate
P1829-5G P1829-1G
TCIAP1829-5GEA 126 EUR
TCIAP1829-5G TCIAP1829-1G
Phenyl trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Phenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₅F₃O₃S
MW: 226.17 g/mol
Pto. Ebullición: 62°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00192399
Núm. CAS: 17763-67-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82b7f070a0c7558b4c65c5891574163e3283f100&vid=82b7f070a0c7558b4c65c5891574163e3283f100&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %