MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico)
Proveedor: PanReac AppliChem
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
A1076.0250EA 158 EUR
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico)
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Formula: C₇H₁₅NO₄S
Pto. de fusión: > 250 °C
Pto. de inflamación: 110 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 13,06288