2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Toluenesulphonic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Ester, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Tosylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
P1834-25G
P1834-5G
TCIAP1834-25GEA
426
EUR
TCIAP1834-25G
TCIAP1834-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (por GC)
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formula:
C₁₀H₉F₅O₃S Pto. Ebullición: 75°C |
Número MDL:
MFCD02093346 Núm. CAS: 565-42-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |