3-Phenylimidazo[1,5-a]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
P1838-5G P1838-25G
TCIAP1838-5GEA 148 EUR
TCIAP1838-5G TCIAP1838-25G
3-Phenylimidazo[1,5-a]pyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Phenylimidazo[1,5-a]pyridine
Formula: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,24 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Núm. CAS: 35854-46-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C