Phenyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P1842-1G P1842-5G
TCIAP1842-1GEA 198 EUR
TCIAP1842-1G TCIAP1842-5G
Phenyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-β-L-fucopyranoside ≥98.0% (by HPLC)
Phenyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-beta-L-fucopyranoside
Formula: C₃₃H₃₄O₄S
MW: 526,69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 167612-35-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C