Propyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methanesulphonic acid Propyl Ester
P1844-25G P1844-5G
TCIAP1844-25GEA 189 EUR
TCIAP1844-25G TCIAP1844-5G
Propyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Propyl methanesulphonate
Formula: C₄H₁₀O₃S
MW: 138,18 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00007561
Núm. CAS: 1912-31-8
EINECS: 217-619-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87448cac4f1bea422d81b263cbc80e70d594308&vid=c87448cac4f1bea422d81b263cbc80e70d594308&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %