3-Phenylpropionamide ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Phenylpropanamide
P1845-25G P1845-5G
TCIAP1845-25GEA 286 EUR
TCIAP1845-25G TCIAP1845-5G
3-Phenylpropionamide ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
3-Phenylpropionamide
Formula: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Número MDL: MFCD00025535
Núm. CAS: 102-93-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C