MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico)
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos:
Ácido 3-morfolinopropanosulfónico
A2947.0500
A2947.1000
A2947.0500EA
388
EUR
A2947.0500
A2947.1000
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico)
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Formula:
C₇H₁₅NO₄S MW: 209.27 g/mol Pto. de fusión: > 250 °C Pto. de inflamación: 110 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006183 Núm. CAS: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Índice Merck: 13,06288 |