Pentabromobenzyl acrylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1877-1G P1877-5G
TCIAP1877-1GEA 66 EUR
TCIAP1877-1G TCIAP1877-5G
Pentabromobenzyl acrylate ≥98.0% (por GC)
Pentabromobenzyl acrylate
Formula: C₁₀H₅Br₅O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00804467
Núm. CAS: 59447-55-1
EINECS: 261-767-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b450d64cb9634404184ff594a28972d43a0fb90e&vid=b450d64cb9634404184ff594a28972d43a0fb90e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 126.0 deg-C