Piceid ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
P1878-1G
P1878-5G
TCIAP1878-1GEA
32
EUR
TCIAP1878-1G
TCIAP1878-5G
Piceid ≥95.0% (by HPLC)
Piceid
Formula:
C₂₀H₂₂O₈ Pto. de fusión: 226°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00210592 Núm. CAS: 27208-80-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | -65.0 to -70.0 deg (C=1, MeOH) |