Prostaglandin E2 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: PGE₂
P1884-1MG P1884-10MG
TCIAP1884-1MGEA 39 EUR
TCIAP1884-1MG TCIAP1884-10MG
Prostaglandin E2 ≥98.0% (by HPLC)
Prostaglandin E2
Formula: C₂₀H₃₂O₅
MW: 352,47 g/mol
Pto. de fusión: 66°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00077861
Núm. CAS: 363-24-6
EINECS: 206-656-6
Índice Merck: 14,07877
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%