Prostaglandin F2α ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: PGF2alpha, Prostaglandin F2alpha
P1885-1MG P1885-10MG
TCIAP1885-1MGEA 51 EUR
TCIAP1885-1MG TCIAP1885-10MG
Prostaglandin F2α ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Prostaglandin F2α
Formula: C₂₀H₃₄O₅
MW: 354,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00135231
Núm. CAS: 551-11-1
Índice Merck: 14,07878
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=2, EtOH)