Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trifluoroacetic Acid Pentafluorophenyl Ester, Pentafluorphenyl trifluoracetate
P1894-25G P1894-5G
TCIAP1894-25GEA 209 EUR
TCIAP1894-25G TCIAP1894-5G
Pentafluorophenyl trifluoroacetate ≥95.0% (por GC)
Pentafluorophenyl trifluoroacetate
Formula: C₈F₈O₂
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: 4°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00134438
Núm. CAS: 14533-84-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %